3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0304-1G
PC0304-5G
PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0304-1G
APOSPC0304-5G
APOSPC0304-25G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236285 CAS-Nummer: 230295-16-6 |