3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 58 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 98%
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310820
CAS-Nummer: 1643-26-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR