2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)malondialdehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0313-1G
APOSPC0313-1GEA
444
EUR
APOSPC0313-1G
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)malondialdehyde
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ Molecular Weight: 232,16 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424495 CAS-Nummer: 493036-48-9 |