7-Fluorisatin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Fluorindolin-2,3-dion, 7-Fluor-2,3-indolindion, 7-Fluor-2,3-dioxoindolin, 7-Fluor-1H-indol-2,3-dion
PC0328-25G
APOSPC0328-25GEA
87
EUR
APOSPC0328-25G
7-Fluorisatin
7-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,12 g/mol Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569508 CAS-Nummer: 317-20-4 |