Vinyl heptafluorobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vinyl perfluorobutanoate, Ethenyl heptafluorobutyrate
PC0337-10G
APOSPC0337-10GEA
223
EUR
APOSPC0337-10G
Vinyl heptafluorobutanoate
Vinyl heptafluorobutanoate
Formel:
C₆H₃F₇O₂ Molecular Weight: 240,076 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09259000 CAS-Nummer: 356-28-5 UN: 1993 ADR: 3,II |