3'-Fluor-4'-methylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 393 EUR
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluor-4'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631411
CAS-Nummer: 42444-14-4