Bis(fluoromethyl)ether

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 386 EUR
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether

Useful synthetic intermediate; call for data sheet.

Formel: C₂H₄F₂O
Siedepunkt: 34 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274309
CAS-Nummer: 462-51-1
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR