5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 0 EUR
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631527
CAS-Nummer: 22062-54-0