3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 168 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631491
CAS-Nummer: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III