3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0390-1G
PC0390-5G
PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0390-1G
APOSPC0390-5G
APOSPC0390-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631566 CAS-Nummer: 261951-81-9 ADR: 6.1,III |