3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0391-1G
PC0391-5G
PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA
0
EUR
APOSPC0391-1G
APOSPC0391-5G
APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃ClF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631458 CAS-Nummer: 261951-82-0 UN: 1760 ADR: 8,III |