4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0398-1G
APOSPC0398-1GEA 102 EUR
APOSPC0398-1G
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 152,5…161 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091007
CAS-Nummer: 320-32-1