α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0401-1G
APOSPC0401-1GEA 250 EUR
APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Siedepunkt: 148…148,5 °C
Dichte: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081197
CAS-Nummer: 384-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III