N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0406-100G
PC0406-25G
PC0406-5G
APOSPC0406-100GEA
241
EUR
APOSPC0406-100G
APOSPC0406-25G
APOSPC0406-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
GC derivatising agent for silylation of hydroxy, carboxy, thio & primary and secondary amines.
Formel:
C₉H₁₈F₃NOSi Siedepunkt: 168…170 °C Dichte: 1,023 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009671 CAS-Nummer: 77377-52-7 UN: 1993 ADR: 3,III |