4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0410-5G
APOSPC0410-5GEA
0
EUR
APOSPC0410-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631577 CAS-Nummer: 261951-88-6 |