2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 0 EUR
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792432
CAS-Nummer: 62966-74-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR