2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 58 EUR
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631684
CAS-Nummer: 89976-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III