N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(2-F)-OH
PC0426-25G
APOSPC0426-25GEA
201
EUR
APOSPC0426-25G
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₀FNO₄ Molecular Weight: 405.425 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00672552 CAS-Nummer: 205526-26-7 |