3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC0442-10G
PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA
0
EUR
APOSPC0442-10G
APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631497 CAS-Nummer: 261951-98-8 |