2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0445-1G
APOSPC0445-1GEA
116
EUR
APOSPC0445-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631495 CAS-Nummer: 251651-26-0 |