4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0449-5G
PC0449-10G
PC0449-1G
PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA
101
EUR
APOSPC0449-5G
APOSPC0449-10G
APOSPC0449-1G
APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204.15 g/mol Schmelzpunkt: 135…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631591 CAS-Nummer: 120985-64-0 |