3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 0 EUR
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631595
CAS-Nummer: 261952-04-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III