4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 139 EUR
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185.15 g/mol
Schmelzpunkt: 22…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631596
CAS-Nummer: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR