4-Methylthio-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC0463-5G
APOSPC0463-5GEA 154 EUR
APOSPC0463-5G
4-Methylthio-3-nitrobenzotrifluorid
4-Methylthio-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052206
CAS-Nummer: 71236-96-9