3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0476-1G
APOSPC0476-1GEA
0
EUR
APOSPC0476-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631605 CAS-Nummer: 116070-38-3 |