2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0480-1G
PC0480-5G
PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA
34.8
EUR
APOSPC0480-1G
APOSPC0480-5G
APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631609 CAS-Nummer: 261952-17-4 UN: 3265 ADR: 8,III |