3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0483-1G
PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA
0
EUR
APOSPC0483-1G
APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631610 CAS-Nummer: 116070-36-1 UN: 3265 ADR: 8,III |