2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone

PC0492-100G
APOSPC0492-100GEA 66.7 EUR
APOSPC0492-100G
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClFNO
Molecular Weight: 249.67 g/mol
Siedepunkt: 364
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038381
CAS-Nummer: 784-38-3
EINECS: 212-316-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR