2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäureamid
PC0496-1G
APOSPC0496-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0496-1G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid 97%
2,3,4,5-Tetrafluorbenzamid
Formel:
C₇H₃F₄NO Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631457 CAS-Nummer: 16582-94-8 |