Dimethylphenacylsulfoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0503-1G
APOSPC0503-1GEA 154 EUR
APOSPC0503-1G
Dimethylphenacylsulfoniumtetrafluoroborat 98%
Dimethylphenacylsulfoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₀H₁₃BF₄OS
Schmelzpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191352
CAS-Nummer: 24806-57-3