Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0504-1G
APOSPC0504-1GEA 214 EUR
APOSPC0504-1G
Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Molecular Weight: 441.41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00797584
CAS-Nummer: 205526-31-4