Perfluoro-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0506-5G
APOSPC0506-5GEA
154
EUR
APOSPC0506-5G
Perfluoro-4-methylbenzoic acid
Perfluoro-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈HF₇O₂ Molecular Weight: 262,081 g/mol Schmelzpunkt: 109…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631500 CAS-Nummer: 5216-22-8 |