5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
PC0512-1G
PC0512-5G
APOSPC0512-1GEA
68.3
EUR
APOSPC0512-1G
APOSPC0512-5G
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Trifluoromethylating agent. Technical bulletin available.
Formel:
C₁₄H₈F₆O₃S₂ Schmelzpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236132 CAS-Nummer: 129946-88-9 |