α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0514-1G
APOSPC0514-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0514-1G
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
Formel: C₇H₂F₆
Siedepunkt: 105…107 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190109
CAS-Nummer: 122030-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR