4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 217 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 87…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631631
CAS-Nummer: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR