3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 0 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Schmelzpunkt: 217…221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051850
CAS-Nummer: 73852-19-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR