Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC0541-1G
APOSPC0541-1GEA 78.3 EUR
APOSPC0541-1G
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277430
CAS-Nummer: 231285-86-2