4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0569-500MG
APOSPC0569-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC0569-500MG
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine 98%
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₉FN₂S
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042158
CAS-Nummer: 3830-48-6