Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 183 EUR
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formel: C₂HF₆NO₄S₂
Siedepunkt: 90…91 °C
Schmelzpunkt: 46…57 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00214154
CAS-Nummer: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I