1,2,4,5-Tetrafluor-3,6-dimethylbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 29 EUR
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
1,2,4,5-Tetrafluor-3,6-dimethylbenzol 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formel: C₈H₆F₄
Siedepunkt: 143…144 °C
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012231
CAS-Nummer: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR