3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-1-ethanone
PC0584-1G
APOSPC0584-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0584-1G
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.14 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215840 CAS-Nummer: 403-14-5 |