(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanamine

PC0585-250MG
APOSPC0585-250MGEA 116 EUR
APOSPC0585-250MG
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₉F₆N
Molecular Weight: 257,176 g/mol
Siedepunkt: 63,5…64.5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03093013
CAS-Nummer: 127733-40-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR