2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC0594-1G
APOSPC0594-1GEA
408
EUR
APOSPC0594-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07366522 CAS-Nummer: 496052-53-0 UN: 1760 ADR: 8,III |