(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 0 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Siedepunkt: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093005
CAS-Nummer: 127852-30-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR