(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0599-1G
PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA
0
EUR
APOSPC0599-1G
APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Siedepunkt: 69…71 °C (4,5 mm Hg) Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093005 CAS-Nummer: 127852-30-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...