(1S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC0600-50MG
APOSPC0600-50MGEA
36.4
EUR
APOSPC0600-50MG
(1S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molecular Weight: 189,178 g/mol |
MDL:
MFCD03093006 CAS-Nummer: 127852-21-5 |