(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0605-1G
APOSPC0605-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0605-1G
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.155 g/mol
Siedepunkt: 110 °C ( 135 mm Hg)
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092992
CAS-Nummer: 171032-87-4