5-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC062-1G
APOSPC062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC062-1G
5-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 98%
5-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molecular Weight: 164,9300 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095147
CAS-Nummer: 468718-30-1