4-Fluor-D-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(4-F)-OH
PC0660-5G
APOSPC0660-5GEA
66.7
EUR
APOSPC0660-5G
4-Fluor-D-phenylalanin
4-Fluor-D-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183.1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063063 CAS-Nummer: 18125-46-7 |