(Difluoromethyl)benzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 0 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 133…139 °C
Dichte: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788488
CAS-Nummer: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR